Merck
W241811
Sigma-Aldrich
Ethyl acrylate
≥99.5%, stabilized
Synonim(y):
Acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer FEMA:
2418
Beilstein:
773866
Nr Rady Europy:
245
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.037
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
31 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
721 °F
zawiera
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
granice wybuchowości
12.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
plastic
ciąg SMILES
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl acrylate can be used as a flavoring agent in the food industry. It is one of the main volaitle components identified in organic passion fruit pulp.
Zastosowanie
  • Refractive index adjustable intraocular lens design to achieve diopter control for improving the treatment of ametropia after cataract surgery.: This study involves the use of ethyl acrylate in developing intraocular lenses with adjustable refractive indices, which aims to improve visual outcomes in patients undergoing cataract surgery by providing customizable diopter control (Hong et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of the cultivation system in the aroma of the volatile compounds and total antioxidant activity of passion fruit
Janzantti NS, et al.
LWT--Food Science and Technology, 46(2), 511-518 (2012)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 945-946 (1997)
Junliang Wu et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(39), 13888-13889 (2009-09-15)
The direct cross-coupling of quinoline-N-oxides with olefin derivatives has been realized using palladium acetate as the catalyst in the absence of external ligand and oxidant to give the corresponding 2-alkenylated quinolines and 1-alkenylated isoquinolines chemo- and regioselectively in 27-95% yield.
M Shahjahan Kabir et al.
The Journal of organic chemistry, 77(1), 300-310 (2011-11-15)
The stereospecific synthesis of aryloxy and amino substituted E- and Z-ethyl-3-acrylates is of interest because of their potential in the polymer industry and in medicinal chemistry. During work on a copper-catalyzed cross-coupling reaction of ethyl (E)- and (Z)-3-iodoacrylates with phenols
Aaron Mark Drucker et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 22(2), 98-101 (2011-04-21)
Acrylates are present in a wide variety of products and cause occupational and non-occupational allergic contact dermatitis. There is no clear guidance from the literature as to which allergens should be used for patch-test screening for acrylates. To characterize patients