Kluczowe dokumenty
8.00841
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
605396
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
202-500-6
NACRES:
NA.22
Próba:
≥99% (GC)
bp:
80 °C (lit.)
ciśnienie pary:
67.5 mmHg ( 20 °C)
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
67.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
874 °F
granice wybuchowości
14.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Lepkość kinematyczna
10 cSt(23 °C)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -2.7 °C
rozpuszczalność
60 g/L
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Klucz InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
27.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2.8 °C - closed cup