Kluczowe dokumenty
8.00836
Sigma-Aldrich
Ethyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonim(y):
Ethyl acrylate, Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
205-438-8
NACRES:
NA.22
bp:
100 °C/1013 hPa
klasa czystości
for synthesis
Poziom jakości
ciśnienie pary
39 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
355 °C (DIN 51794)
siła działania
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
1800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.8-14 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Lepkość kinematyczna
0.582 cSt(25 °C)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-71 °C
temp. przejścia
flash point 9 °C
rozpuszczalność
20 g/L
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.922
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with MEHQ. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup