Merck
537527
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
99%
Synonim(y):
DE Acetate, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Beilstein:
1764643
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
ReagentPlus®
Poziom jakości
Próba
99%
granice wybuchowości
8 % (lit.)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
218-219 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethylene glycol monoethyl ether acetate [2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate] is an absorbent having high-boiling point. It helps in improving the CO2 solubility as it is rich in carbonyl and ether groups.
Zastosowanie
  • Density and Speed of Sound of Diethylene Glycol Monoethyl Ether+ Propylene Glycol at T=(288.15 - 318.15) K: This study provides crucial thermophysical data essential for designing engineering systems involving diethylene glycol monoethyl ether (carbitol) (M Barzegar Jalali, A Jouyban, H Shekari, 2020).
  • Hydrate Equilibrium Conditions for Water, Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate, and Methane: Discusses the effects of diethylene glycol monoethyl ether acetate on hydrate formation, crucial for applications in energy and environmental engineering (M Kida, M Watanabe, Y Jin, Y Konno, 2016).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solubilities of CO2 capture absorbents 2-ethoxyethyl ether, 2-butoxyethyl acetate and 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl acetate.
Li Y, et al.
Fluid Phase Equilibria, 370, 1-7 (2014)