Kluczowe dokumenty
528072
Propylene glycol diacetate
≥99.7%
Synonim(y):
DOWANOL® PGDA, 1,2-Diacetoxypropane, 1,2-Propanediol diacetate, Propylene diacetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.7%
temp. samozapłonu
808 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?