Kluczowe dokumenty
W500615
Diacetin
Synonim(y):
Glycerol diacetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
6.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.440 (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
alcohol
ciąg SMILES
CC(=O)OCC(O)COC(C)=O.CC(=O)OCC(CO)OC(C)=O
InChI
1S/2C7H12O5/c1-5(8)11-3-7(10)4-12-6(2)9;1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7,10H,3-4H2,1-2H3;7-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
TWSUHSVPDUPKDH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Organ-specific volatiles from Sonoran desert Krameria flowers as potential signals for oil-collecting bees.: This study identifies specific volatile compounds, including Diacetin, emitted by Krameria flowers. These volatiles act as signals for oil-collecting bees, suggesting a specialized ecological interaction (Balbuena et al., 2024, Phytochemistry).
- Techno-Economic Assessment and Sensitivity Analysis of Glycerol Valorization to Biofuel Additives via Esterification.: This paper examines the economic viability of producing biofuel additives, including Diacetin, through the esterification of glycerol, highlighting the process′s potential for cost-effective biofuel production (Pandit et al., 2023, Industrial & Engineering Chemistry Research).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W500615-25KG | 4061838258236 |
W500615-SAMPLE | 4061838194206 |
W500615-10KG | 4061838183521 |
W500615-1KG | 4061838258229 |