Key Documents
525073
Triacetin
99%
Synonim(y):
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.52 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
temp. samozapłonu
809 °F
granice wybuchowości
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
tw
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- An additive in the preparation of flax fiber-polylactic acid (PLA) composites due to its compatibility with the polymer and ability to increase the elongation of the plastic.
- A reactant in the transesterification reaction with methanol using various catalysts.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?