Kluczowe dokumenty
537535
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate
≥99.2%
Synonim(y):
Butyldiglycol acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.2%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
393 °F
granice wybuchowości
0.76 %, 135 °F
10.7 %, 203 °F
zanieczyszczenia
≤0.10% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
-32 °C
rozpuszczalność
water: soluble 65 g/L at 20 °C
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?