Kluczowe dokumenty
86480
Terpineol
mixture of isomers
Synonim(y):
Alfa-Terpineol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
60.0-85.0% (GC)
Formularz
viscous liquid
skład
α-terpineol, 60.0-85.0%
β-terpineol, 0.5-13.0%
γ-terpineol, 10.0-25.0%
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484
bp
213-218 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Klucz InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Przestroga
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protokoły
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis