Merck
W509043
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) ethyl ether
≥99%
Synonim(y):
Diethylene glycol monoethyl ether, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
Beilstein:
1736441
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
4.63 (vs air)
ciśnienie pary
0.12 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B D Hardin
Toxicology, 27(2), 91-102 (1983-06-01)
The glycol ethers are an important and widely used class of solvents. Recent studies have demonstrated that ethylene glycol monomethyl ether (EGME), ethylene glycol dimethyl ether (EGdiME), ethylene glycol monoethyl ether (EGEE), and ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) are
Excess enthalpies of some cellosolves with 1-butanol at 298.15 K.
Cobos JC and Casanova C.
Fluid Phase Equilibria, 20, 155-160 (1985)
M Yazdanian et al.
Veterinary research communications, 19(4), 309-319 (1995-01-01)
The effect of diethylene glycol monoethyl ether (DGME; Transcutol) on the permeation of ivermectin, a broad-spectrum antiparasitic agent, through bovine skin was evaluated by in vitro permeation experiments followed by serial sectioning of the skin to assess the amount of
A novel method of selecting solvents for polymer electrospinning.
Luo C, et al.
Polymer, 51(7), 1654-1662 (2010)
R L Smith
Environmental health perspectives, 57, 1-4 (1984-08-01)
Ethylene oxide-based glycol ether and glycol ether ester solvents have been used in the coatings industry for the past fifty years. Because of their excellent performance properties (evaporation rate, blush resistance, flow-out and leveling properties, solubility for coating resins, solvent
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W509043-10KG4061838258250
W509043-SAMPLE4061837542190
W509043-25KG4061838194282
W509043-1KG4061838258267