Merck
579548
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol methyl ether
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Beilstein:
1697812
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
194 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
gęstość pary
4.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
221 °C
granice wybuchowości
1.38-22.7 %
dilution
(for general lab use)
zanieczyszczenia
≤0.1% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethylene glycol methyl ether is an organic compound that is commonly used as an industrial solvent. It is used as a potential solvent for the separation of aromatic-paraffinic compounds.
Zastosowanie
  • Krzywe destylacji oleju napędowego z eterem glikolowym i natleniaczami estrów glikolowych: metrologia analizy paliwa w celu zmniejszenia emisji cząstek stałych...: Badanie włączenia eteru metylowego glikolu dietylenowego do oleju napędowego w celu zmniejszenia emisji cząstek stałych. Badania te mają kluczowe znaczenie dla nauki o środowisku, koncentrując się na poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu wpływu silników wysokoprężnych na środowisko (Smith BL et al., 2008).
Informacje prawne
Product of Dow Chemical.
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Induction of r-GTP by ethylene glycol monomethyl ether.
T Kawamoto et al.
Toxicology and industrial health, 7(5-6), 473-478 (1991-09-01)
E Chapoteau et al.
Clinical chemistry, 38(9), 1654-1657 (1992-09-01)
We report a colorimetric method for determining lithium in blood serum without sample pretreatment or solvent-extraction steps. The method is based on a novel chromogenic ionophore that exhibits exceptionally high selectivity (much greater than 4000:1) for lithium over sodium. The
T Kawamoto et al.
Toxicology, 62(3), 265-274 (1990-06-01)
Glycol ethers have been extensively used in industry over the past 40-50 years. Numerous studies on the toxicity of glycol ethers have been performed, however, the effects of glycol ethers on the hepatic drug metabolizing enzymes are still unknown. We
B D Hardin et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 6(3), 430-439 (1986-04-01)
Diethylene glycol monomethyl ether (diEGME) was one of 15 glycols tested in CD-1 mice using a short-term in vivo reproductive toxicity assay (Chernoff/Kavlock test). Because results were strongly suggestive of potential reproductive toxicity, a teratology study was conducted in Sprague-Dawley
R R Miller et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 5(6 Pt 1), 1174-1179 (1985-12-01)
Male and female Fischer 344 rats were exposed to 0, 30, 100, or 216 ppm diethylene glycol monomethyl ether (DEGME) vapors (0, 0.15, 0.49, or 1.06 mg/liter) 6 hr/day, 5 days/week, for 13 weeks. The 216-ppm exposure level was the