Key Documents
317292
Triethylene glycol monomethyl ether
95%
Synonim(y):
Methyltriglycol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.66 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
~2% corresponding tetraethylene glycol ethers
~2% each of the corresponding diethylene glycol methyl ether
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
122 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O4/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
JLGLQAWTXXGVEM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- modification of anthraquinone material for redox flow batteries
- preparation of polymeric electrolyte for electrochemical devices,
- formation of the binary system of polyethylene glycol for absorption of silica.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?