Kluczowe dokumenty
90440
Triethylene glycol monobutyl ether
technical, ~70% (GC)
Synonim(y):
Butyltriglycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Beilstein:
1750600
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
~70% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441
bp
265-350 °C (lit.)
gęstość
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C10H22O4/c1-2-3-5-12-7-9-14-10-8-13-6-4-11/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
COBPKKZHLDDMTB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Triethylene glycol monobutyl ether (TEGMBE) can be used as a solvent:
It can also be used as a reactant in the preparation of polyether adducts of bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato)barium.
- In the synthesis of superparamagnetic iron oxide nanoparticles by thermal decomposition method.
- in the removal of CO2 due to its solubilize CO2.
It can also be used as a reactant in the preparation of polyether adducts of bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato)barium.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
291.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
144.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Solubilities of carbon dioxide in polyethylene glycol ethers
Henni A, et al.
The Canadian Journal of Chemical Engineering, 83(2), 358-361 (2005)
Use of triethylene glycol monobutyl ether in synthesis of iron oxide nanoparticles
Beyaz S, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 361, 249-254 (2014)
Volatility by design. synthesis and characterization of polyether adducts of bis (1, 1, 1, 5, 5, 5-hexafluoro-2, 4-pentanedionato) barium and their implementation as metal- organic chemical vapor deposition precursors
Belot JA, et al.
Chemistry of Materials, 9(7), 1638-1648 (1997)
24883902
PubMed ID (for auto-filling citation data) null
Bram Baert et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(22), 6943-6955 (2007-09-11)
A set of 116 structurally very diverse compounds, mainly drugs, was characterized by 1630 molecular descriptors. The biological property modelled in this study was the transdermal permeability coefficient logK(p). The main objective was to find a limited set of suitable