Kluczowe dokumenty
T59455
Triethylene glycol
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Triglycol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
viscous liquid
temp. samozapłonu
699 °F
granice wybuchowości
9.2 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- To prepare fatty acid gelators, which are used to gelate various edible and vegetable oils.
- As a solvent to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in situ protein purification.
- As an absorbent agent in the subsea natural gas dehydration process.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%