Merck
281662
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dimethyl ether
anhydrous, 99.5%
Synonim(y):
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
Beilstein:
1736101
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
4.6 (vs air)
ciśnienie pary
3 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
370 °F
granice wybuchowości
17.4 %
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
tw
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethylene glycol dimethyl ether is a hydrophilic electron-donor solvent.
Zastosowanie
Diethylene glycol dimethyl ether may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of 3,5-dinitrobenzaldehyde via reduction of 3,5-dinitrobenzoyl chloride using lithium aluminum tri-tert-butoxyhydride.
  • Copper-catalyzed cross-coupling of iodoarenes with 4-[2,2,2-trifluoro-1-(trimethylsilyloxy)ethyl]morpholine to form the corresponding trifluoromethyl arenes.
  • Conversion of olefins (for eg: (±)-α-pinene) to primary amines (3-pinanamine) via hydroboration-amination reaction.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3, 5-Dinitrobenzaldehyde
Siggins JE, et al
Organic Syntheses, 53, 52-52 (1973)
Simultaneous determination of six hydrophilic ethers at trace levels using coconut charcoal adsorbent and gas chromatography/mass spectrometry
Stepien DK and Puttmann W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(5), 1743-1751 (2013)
Catalytic activity of diethylene glycol dimethyl ethers in conversion of 6,7-dichloro-3-ethyl-2-ethoxynaphthazarine into echinochrome trimethyl ether
Kochergina TY and Anufriev VF
Russ. J. Org. Chem., 38(4), 534-537 (2002)
Trifluoromethylation of Aryl Iodides Catalyzed by the
Copper(I)-Phen Complex
Shimizu N, et al
Organic Syntheses, 93, 147-162 (2016)
Boranes in Functionalization of Olefins to Amines: 3-Pinanamine
Organic Syntheses, 58, 32-32 (1978)