Merck
537616
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
Beilstein:
1736441
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
202 °C (lit.)
klasa czystości
reagent
gęstość pary
4.63 (vs air)
ciśnienie pary
0.12 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
-80 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethylene glycol monoethyl ether (DEGMEE) is an organic solvent commonly used in the cosmetic industry. Its toxicity has been assessed. Various thermodynamic and optical parameters of an aqueous solution of DEGMEE have been determined. Its quantification along with diethylene glycol (DEG) and coumarin in food samples by gas chromatography-flame ionization technique has been reported.
Zastosowanie
  • Uwaga dotycząca wpływu laboratoryjnych zanieczyszczeń powietrza na pomiary spektrometrii mas z jonizacją otoczenia: Podkreśla wpływ eteru monoetylowego glikolu dietylenowego jako powszechnego zanieczyszczenia laboratoryjnego, które może wpływać na dokładność analiz spektrometrii mas, podkreślając znaczenie kontrolowania zmiennych środowiskowych w wysoce precyzyjnych ustawieniach analitycznych (Kumbhani SR et al., 2017).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermodynamic and optical studies of some ethylene glycol ethers in aqueous solutions at T = 298.15 K.
Dhondge SS, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 41(5), 577-585 (2009)
Simultaneous determination of diethylene glycol, diethylene glycol monoethyl ether, coumarin and caffeine in food items by gas chromatography.
Rahim AA, et al.
Food Chemistry, 126(3), 1412-1416 (2011)
Reproductive toxicology. Diethylene glycol monoethyl ether.
Environmental health perspectives, 105 Suppl 1, 209-210 (1997-02-01)
Yousef Javadzadeh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 82(2), 422-426 (2010-10-19)
Regarding the potential severe toxicity associated with systemic administration of methotrexate (MTX), a topical formulation might be of greater utility for the treatment of psoriasis and other hyperproliferative skin disorders. One of the presumed reasons for the lack of clinical
Liandong Hu et al.
International journal of pharmaceutics, 420(2), 251-255 (2011-09-13)
The objective of the present study was to formulate a microemulsion system for oral administration to improve the solubility and bioavailability of fenofibrate. Various formulations were prepared using different ratios of oils, surfactants and co-surfactants (S&CoS). Pseudo-ternary phase diagrams were