Kluczowe dokumenty
537675
Ethylene glycol monopropyl ether
ReagentPlus®, ≥99.40%
Synonim(y):
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.40%
Formularz
liquid
dilution
(for general lab use)
zanieczyszczenia
≤0.100% (water)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
150-153 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?