Merck
901255
Sigma-Aldrich
1-Ethoxy-2-propanol
≥95%
Synonim(y):
1-Ethoxypropan-2-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.407
gęstość
0.898 g/mL
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-7-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful building block for synthesis. 1-Ethoxy-2-propanol may be used in the preparation of 1-ethoxy-2-bromopropane using phosphorus tribromide. This product was previously listed as CDS000221.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
101.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reaction of 2-Alkoxymethylthiiranes with Lithium Aluminum Hydride and with Secondary Amines.
Jacob R L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26 (9), 3472-3476 (1961)