Kluczowe dokumenty
H41544
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
99%
Synonim(y):
Diacetone alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
6.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Diolmonoesters by reacting with aldehydes via tandem aldol-transfer–Tischtschenko reaction catalyzed by trimethylaluminum.
- Aldol-transfer products such as β-hydroxy ketones by reacting with various aldehydes in the presence of L-proline as a catalyst.
- Mono-α-arylated ketones and esters via Pd catalyzed reaction with aryl halides and aryl triflates, respectively.
It can also be used as a complexing agent to synthesize double-metal cyanide (DMC) catalysts by reacting with metal salt (MX) and cyanometalate compounds.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?