Merck
568228
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(CH3)(OH)CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4044 (lit.)
tw
115-116 °C (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Refrigerate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)