Merck
408069
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
greener alternative
≥98%
Synonim(y):
3-Methoxy-3-methyl-1-butyl alcohol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Methyl-3-(methyloxy)butan-1-ol, 3-Methyl-3-methoxy-1-hydroxybutane, 3-Methyl-3-methoxybutanol, 3-Methyl-3-methoxybutyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1732882
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol is widely used as solvent for paints, inks, and fragrances. Kinetics of the reaction of 3-methoxy-3-methyl-1-butanol with OH radicals using a relative rate method has been reported. It has been identified as oxidation products of dyes such as methyl yellow, methyl red and methyl orange.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is considered as a multifunctional Chemical for a cleaner and Greener Environment and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Zastosowanie
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol may be employed as raw material for the production of industrial detergents.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Degradation of organic dyes in water by electrical discharges.
Magureanu M, et al.
Plasma Chemistry and Plasma Processing, 27(5), 589-598 (2007)
Sara M Aschmann et al.
Environmental science & technology, 45(16), 6896-6901 (2011-07-22)
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol [CH(3)OC(CH(3))(2)CH(2)CH(2)OH] is used as a solvent for paints, inks, and fragrances and as a raw material for the production of industrial detergents. A rate constant of (1.64 ± 0.18) × 10(-11) cm(3) molecule(-1) s(-1) for the reaction of 3-methoxy-3-methyl-1-butanol