Merck
405450
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~1,075
Synonim(y):
Kopolimer eteru diglicydylowego bisfenolu A z bisfenolem A
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
chunks
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,075
mp
75-80 °C
temp. przejścia
Tg (DSC) 41 °C (onset)
ciąg SMILES
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
Klucz InChI
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)