Merck
405493
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~377
Synonim(y):
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~377
współczynnik refrakcji
n20/D 1.573
lepkość
100-150 poise(25 °C)
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mario Martin-Gallego et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-06)
Owing to their high strength and stiffness, thermal and environmental stability, lower shrinkage, and water resistance, epoxy resins have been the preferred matrix for the development of syntactic foams using hollow glass microspheres. Although these foams are exploited in multiple