Merck
406678
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~400
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~400
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Klucz InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Recovery of high purity Si from kerf-loss Si slurry waste by flotation method using PEA collector.: This study explores a technique for recovering high-purity silicon from slurry waste, utilizing Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) as a flotation collector. The process demonstrates a potential application in recycling silicon from industrial waste, contributing to more sustainable manufacturing practices (Li et al., 2020).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
325.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
163 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)