Merck
565733
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Synonim(y):
Tlenek polietylenu
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
mp
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1