Kluczowe dokumenty
JKA7032
4arm-PEG2K
average MN 2,000, NH2, carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
4arm-PEG2K-NH2, average Mn 2,000
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA7032-1G | 4061833867280 |