Kluczowe dokumenty
753084
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 2,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 2,000
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw/Mn ≤1.4
average Mn 2,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-koniec
amine
α-koniec
amine
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
ciąg SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Klucz InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.