P9906
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
average MN 3,400, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonim(y):
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Polecane produkty
product name
Poly(ethylene glycol) bis(amine), average Mn 3400
Postać
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 3400
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-koniec
amine
α-koniec
amine
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Klucz InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3