Kluczowe dokumenty
909149
Poly(ethylene glycol) diamine
average Mn 400
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
kolor
colorless to pale yellow
Ω-koniec
amine
α-koniec
amine
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Klucz InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)