Kluczowe dokumenty
JKA12010
NH2-PEG-NH2
Amine PEG4 Amine, monodisperse
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Nazwa produktu
NH2-PEG4-NH2,
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)