Kluczowe dokumenty
JKA12007
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG4 amine, monodisperse
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Nazwa produktu
HO-PEG4-NH2,
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)