Kluczowe dokumenty
JKA5159
NH2-PEG-COOH
average MN 10,000
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Nazwa produktu
NH2-PEG10K-COOH,
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Aktywowane pochodne PEG mogą być wykorzystywane do modyfikacji peptydów, białek lub w innych zastosowaniach biokoniugacji. Materiały PEGylowane znalazły szerokie zastosowanie w systemach dostarczania leków, wirusologii i immunologii, ponieważ włączenie PEG poprawia właściwości farmakologiczne, takie jak zwiększona rozpuszczalność w wodzie, zwiększona odporność na degradację (hydroliza białek), wydłużony okres półtrwania w obiegu i zmniejszona antygenowość. Oprócz PEGylacji, aktywowane pochodne PEG mogą być również wykorzystywane do tworzenia sieci do zastosowań w inżynierii tkankowej lub dostarczaniu leków, w zależności od architektury i reaktywności.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5159-1G | 4022536288185 |