Merck
JKA5234
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
average MN 1,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, hydroksylo-PEG-amina, HO-PEG-NH2
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
HO-PEG1K-NH2, HCl Salt, average Mn 1,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 1,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Opis ogólny
α-hydroksy-ωamino-poliglikoletylenowy (HO-PEG-NH2) jest heterobifunkcyjnym PEG. Grupa NH2 jest stabilna i może być aktywowana.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bosnjakovic, A., et al.
Analytica Chimica Acta, 720 (2012)
Prostate cancer targeted MRI nanoprobe based on superparamagnetic iron oxide and copolymer of poly (ethylene glycol) and polyethyleneimin.
Zhou JH, et al.
Chinese Science Bulletin, 54(18), 3137-3146 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5234-1G4061833867051