Merck
JKA5158
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
average MN 20,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, hydroksylo-PEG-amina, HO-PEG-NH2
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
HO-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Amina hydroksylowa PEG. Grupa NH2 jest stabilna i może być aktywowana.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bosnjakovic, A., et al.
Analytica Chimica Acta, 720 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5158-500MG4061833867037