Merck
JKA5160
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-COOH
average MN 20,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
HClH2N(CH2CH2O)nCH2COOH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Amine PEG Carboxyl. Both COOH and NH2 groups are stable and can be activated.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5160-500MG4061833867044