Merck
JKA8008
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, NH2, hexaclycerol core, HCl Salt, carboxyl reactive
Synonim(y):
8arm-PEG-NH2, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
8arm-PEG10K-NH2, rdzeń heksaglicerolowy, HCl Salt, average Mn 10,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Opis ogólny
8arm PEG Amine. Sieciuje się w hydrożele. Grupa aminowa reaguje z grupą karboksylową (-COOH) lub innymi reaktywnymi grupami chemicznymi.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.