Merck
JKA10002
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, tripentaerythritol core, carboxyl reactive
Synonim(y):
8arm-PEG-NH2, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
8arm-PEG20K-NH2, rdzeń z tripentaerytrytolu, HCl Salt, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
8arm PEG Amine. Sieciuje się w hydrożele. Grupa aminowa reaguje z grupą karboksylową (-COOH) lub innymi grupami chemicznymi reagującymi z aminami. 8ARM(TP)-PEG z rdzeniem tripentaerytrytolowym ma niższą polidyspersyjność i wyższą dokładność masy cząsteczkowej w porównaniu z ogólnym 8ARM-PEG z rdzeniem heksaglicerynowym.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA10002-1G4061833866405