Kluczowe dokumenty
1265515
USP
Glikol etylenowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethylene glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
752 °F
granice wybuchowości
15.3 %
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Glikol propylenowy
- Glikol polietylenowy 3350
- Niekrystalizujący roztwór sorbitolu
- Uwodorniony olej rycynowy polioksy 40
- Roztwór maltitolu
- Sorbitol Roztwór
- Roztwór sorbitolu i sorbitanu
- Dapagliflozyna Propanodiol
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43