Kluczowe dokumenty
907081
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride
average Mn 400, cross-linking reagent polymerization reactions
Synonim(y):
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine, PEG amine monomethacrylamide, PEG diamine mono methacrylamide, PEG methacrylamide, PEG monomethacrylamide, Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Methacrylamide poly(ethylene glycol) amine hydrochloride, average Mn 400
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 400 (by NMR)
average Mn 400
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
kolor
pale yellow
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)