Kluczowe dokumenty
406708
Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn 440
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn 440
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO.CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3.C3H9NO.C3H8O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;1-3(4)2-5;1-3(5)2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3,5H,2,4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
MKZVOAOIODOCTL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?