Merck
406686
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~2,000
Synonim(y):
Diament glikolu polipropylenowego, Glikol diaminopolipropylenowy, Poli(oksypropyleno)diamina
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,000
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Klucz InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)