Merck
14526
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mr 600
Synonim(y):
Jeffamine® ED-600, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 500
opis
132 g/eq AHEW (Amine hydrogen equivalent wt)
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mr ~600
pH
11.7(lit.)
lepkość
72 cSt(20 °C)(lit.)
mp
-10 °C (lit.)
gęstość
1.035 g/mL (lit.)
Opis ogólny
Flash point 160°C (Lit.)
Zastosowanie
Modification of polyamides for enhanced hydrophilicity.
Preparation of biocompatible articles and coatings.
Preparation of hydrogels with isocyanates.
Features and Benefits
  • Flexibility from polyether
  • Hydrophilicity from polyethylene glycol.
  • Reactivity of the amine end group.
  • Biocompatibility of polyethylene glycol.
Informacje prawne
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)