Kluczowe dokumenty
435473
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~2,000
Synonim(y):
Pluronic® 10R5, PPG-PEG-PPG
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,000
skład
PEG, 50 wt. %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461
napięcie powierzchniowe
51 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
lepkość
480 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
pour point 15 °C
cloud point 69 °C (1 wt% aqueous solution, 1 wt. % aqueous solution)
gęstość
1.058 g/mL at 25 °C
HLB
12.0 - 18.0
ciąg SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.