Kluczowe dokumenty
542342
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~14,600
Synonim(y):
Pluronic® F-108, PEG-PPG-PEG
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
masa cząsteczkowa
average Mn ~14,600
skład
PEG, 82.5 wt. %
pH
6.0-7.4 (2.5% in H2O)
napięcie powierzchniowe
41 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
lepkość
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm (DSC) 60 °C (at peak)
HLB
>24.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.