Kluczowe dokumenty
435414
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,900
Synonim(y):
Pluronic® L-35, PEG-PPG-PEG
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,900
skład
PEG, 50 wt. %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461
napięcie powierzchniowe
49 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
lepkość
375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
softening point 7 °C
cloud point 73 °C (1 wt. % aqueous solution)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
18.0 - 23.0
ciąg SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
435414-1L | |
435414-250ML | 4061832113654 |