Kluczowe dokumenty
412325
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~8,400
Synonim(y):
Pluronic® F-68 LF Pastille, PEG-PPG-PEG
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Formularz
beads
masa cząsteczkowa
average Mn ~8,400
skład
PEG, 80 wt. %
napięcie powierzchniowe
50 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
lepkość
1,000 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm 52 °C
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
>24.0
ciąg SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.