P4894
Poloxamer 188 PRO
solid, suitable for cell culture
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), PEG-PPG-PEG
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Postać
solid
waxy solid
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤10 EU/g Endotoxin
kolor
white to off-white
pH
5.0-7.5
rozpuszczalność
H2O: soluble 100 g/L, clear, colorless to almost colorless
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Superior performance - Our product performs superior to lots across different suppliers, batches and quality grades.
Reliable supply - Large manufacturing capacities ensure reliable supply for our customers.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?