Kluczowe dokumenty
435503
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~3,300
Synonim(y):
Pluronic® 31R1, PPG-PEG-PPG
About This Item
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~3,300
skład
PEG, 10 wt. %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454
napięcie powierzchniowe
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
lepkość
660 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
softening point −25 °C
cloud point 25 °C (1 wt. % aqueous solution)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
2.0 - 7.0
ciąg SMILES
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.