Key Documents
435546
Ethylenediamine tetrakis(ethoxylate-block-propoxylate) tetrol
Synonim(y):
Tetronic 904
About This Item
Polecane produkty
Postać
suspension
napięcie powierzchniowe
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
lepkość
3,870 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
21 °C (DSC at peak)
temp. przejścia
cloud point 71-75 °C
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C34H72N2O12/c1-27(45-23-31(5)41-15-11-37)19-35(20-28(2)46-24-32(6)42-16-12-38)9-10-36(21-29(3)47-25-33(7)43-17-13-39)22-30(4)48-26-34(8)44-18-14-40/h27-34,37-40H,9-26H2,1-8H3
Klucz InChI
BFKFABWTAFNFID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 250 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)