Kluczowe dokumenty
406775
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~345
Synonim(y):
Phenol-formaldehyde polymer glycidyl ether, Phenol-formaldehyde polymer, oxiranylmethyl ether
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
aktywność właściwa
2.2 epoxide groups per molecule
masa cząsteczkowa
average Mn ~345
współczynnik refrakcji
n20/D 1.589
lepkość
11-17 poise(lit.)
gęstość
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C([H])=O.C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2.CH2O/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9;1-2/h1-5,9H,6-7H2;1H2
Klucz InChI
HOHFCSNKEFBITP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)